Learn More
BTX™ Accesorios de electroporación: PEP™ (paquete de electroporación personal)
Código de producto. 15417300
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
BTX ECM 399 Electroporador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15417300 BTX ECM 399 Electroporador cada uno
1 options
Código de producto. 15417300 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450212
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PEP™ (Electroporación personal Pak ) para usar con ECM399.
  • El módulo de cubeta se conecta directamente al generador
  • Admite una cubeta
  • La protección de oscilación de seguridad fija la cubeta en el soporte
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroporación
Para utilizar con (equipo) BTX ECM 399 Electroporador
Tensión 3000 VDC
Descripción PEP Electroporación personal Pak Módulo de cubeta
Altura (imperial) 3,25 in
Altura (métrico) 8.3 cm
Longitud (imperial) 3,25 in
Longitud (métrico) 8.3 cm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 41 °F a 104 °F
Intervalo de números de impulsos 1
Intervalo de longitud de impulso 5 a 125 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 40 °C
Cantidad 1 unidad
Humedad relativa Del 20 a 80 %
Peso (imperial) 0.22 lb.
Peso (métrico) 0.01 kg
Anchura (imperial) 2,19 in
Anchura (métrico) 5.6 cm
Esterilidad No estéril
Charging Time 5 s
Pulse Form Onda de disminución exponencial