Learn More
BTX™ Accesorios de electroporación: Conector de tipo banana
Descripción
- Compatible con la mayoría BTX Sistemas como ECM 2001+ y Gemini
- Consulte el tipo de electrodo para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Conecte los electrodos Genetrode y Genepaddle, el microportaobjetos y la cámara de fusión Meander al generador de electroporación |
| Para utilizar con (equipo) | ECM 630, ECM 830, Gemini X2, Legado ECM Generadores de electroporación 2001 |
| Tipo de producto | BTX Electroporación |
| Descripción | Micrograbber a cables de conexión de tipo banana, 10 ft. |
| Longitud del cable (imperial) | 10 pies |
| Longitud del cable (métrico) | 3,1 m |
| Esterilidad | No estéril |
| Propagación de vectores ccdB | Accesorios de electroporación |
| Tipo de conexión | Conector tipo banana a Micrograbber |
| Pulse Form | Onda sinusoidal de CA, onda cuadrada de CC |