Learn More
BTX™ Sistema de electroporación ECM™ 2001+ completo, para cubetas
Código de producto. 15898461
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) Tamaño de la unidad
15898461 85 μF cada uno
1 options
Código de producto. 15898461 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 452046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40225.00€
    34579.11€ / paquete de 1
    Ahorro 5645.89€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
ECM™ El sistema completo de electroporación 2001+ para cubetas es un instrumento versátil ideal para aplicaciones de fusión de células y transfección de mamíferos.
Especificaciones:
  • AC forma de onda de 0,2 - 2,0 MHz
  • AC Opciones de onda sinusoidal y onda cuadrada de CC
  • Capacidades de electroporación de células de mamíferos de onda cuadrada
  • Amplia gama de tensiones de 5 V a 3000 V
  • Protocolos predefinidos: incluye las aplicaciones de fusión celular más comunes
  • Protocolos definidos por el usuario: capacidad ilimitada de añadir y modificar los protocolos
  • Programabilidad avanzada: combine hasta 19 AC Pasos previos y posteriores a la fusión de CC
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 in de gran tamaño y fácil de usar
  • Incluye: ECM Generador 2001+, soporte de seguridad 630B, cubetas de 1 mm, 2 mm, 4 mm, paquete de 30 (10 de cada una) y soporte para cubetas
  • Conector: cable de salida con conectores tipo banana de 4 mm positivos y negativos
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electrofusión de todos los tipos de células; generación de hibridomas; transferencia nuclear; manipulación de embriones; transfección de células y tejidos de mamíferos; transformación de algunas bacterias y microorganismos
Para utilizar con (equipo) Cámaras coaxiales, microportaobjetos, cámara de fusión Meander, electrodo plano, cúpula de seguridad de cubeta, electrodos in vivo especializados BTX
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporación/electrofusión
Tipo de producto Generador de electrofusión y electroporador
Tensión De 5 a 3000 V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V (en incrementos de 1 V)
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V (en incrementos de 1 V)
Descripción ECM Sistema de electroporación 2001+ para cubetas
Pantalla Pantalla táctil en color
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 13 in
Altura (métrico) 33 cm
Incluye ECM Generador 2001+, soporte de seguridad 630B, cubetas y portacubetas
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) 40 °F a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 a 19 pulsos de onda sinusoidal de CA, de 1 a 99 pulsos/muestra de onda cuadrada de CC
Intervalo de longitud de impulso Onda sinusoidal de CA: De 1 a 99 s, onda cuadrada de CC: De 10 ms a 999 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa 80% máx. cuando funciona a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 22 lb
Peso (métrico) 10,0 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad No estéril
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Tipo de conexión Cable de salida
Charging Time <7 s
Interfaz Pantalla táctil, interruptor de pedal
Pulse Form Onda sinusoidal de CA, onda cuadrada de CC
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.