Learn More
BTX™ Sistema de producción de Hybridoma ECM™ 2001+
Código de producto. 15818471
Change view
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) unitSize
15818471 85 μF cada uno
1 options
Código de producto. 15818471 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 452048
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ECM™ El sistema de producción de hibridomas 2001+ es un instrumento versátil ideal para aplicaciones de fusión de células y transfección de mamíferos.
Especificaciones:
  • AC forma de onda de 0,2 a 2,0 MHz
  • AC Opciones de onda sinusoidal y onda cuadrada de CC
  • Capacidades de electroporación de células de mamíferos de onda cuadrada
  • Amplia gama de tensiones de 5 V a 3000 V
  • Protocolos predefinidos: incluye las aplicaciones de fusión celular más comunes
  • Protocolos definidos por el usuario: capacidad ilimitada de añadir y modificar los protocolos
  • Programabilidad avanzada: combine hasta 19 AC Pasos previos y posteriores a la fusión de CC
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 in de gran tamaño y fácil de usar
  • Conector: cable de salida con conectores tipo banana de 4 mm positivos y negativos
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electrofusión de todos los tipos de células; generación de hibridomas; transferencia nuclear; manipulación de embriones; transfección de células y tejidos de mamíferos; transformación de algunas bacterias y microorganismos
Para utilizar con (equipo) Cámaras coaxiales, microportaobjetos, cámara de fusión Meander, electrodo plano, cúpula de seguridad de cubeta, electrodos in vivo especializados BTX
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Generador de electrofusión y electroporador
Tensión De 5 a 3000 V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V (en incrementos de 1 V)
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V (en incrementos de 1 V)
Descripción ECM Sistema de hibridoma 2001+
Pantalla Pantalla táctil en color
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 13 in
Altura (métrico) 33 cm
Incluye ECM Generador 2001+, cámara de optimización coaxial de 2 ml (470030), cámara de producción coaxial de 9 ml, juego de adaptadores hembra/hembra, medio de citofusión C (500 ml)
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) 40 °F a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 a 19 pulsos de onda sinusoidal de CA, de 1 a 99 pulsos/muestra de onda cuadrada de CC
Intervalo de longitud de impulso Onda sinusoidal de CA: De 1 a 99 s, onda cuadrada de CC: De 10 ms a 999 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa 80% máx. cuando funciona a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 22 lb
Peso (métrico) 10,0 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad No estéril
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Tipo de conexión Cable de salida
Charging Time <7 s
Interfaz Pantalla táctil, interruptor de pedal
Pulse Form Onda sinusoidal de CA, onda cuadrada de CC
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.