Learn More
BTX™ Sistema de fusión celular ECM™ 2001+, completo
Descripción
Especificaciones:
- AC forma de onda de 0,2 a 2,0 MHz
- AC Opciones de onda sinusoidal y onda cuadrada de CC
- Capacidades de electroporación de células de mamíferos de onda cuadrada
- Amplia gama de tensiones de 5 V a 3000 V
- Protocolos predefinidos: incluye las aplicaciones de fusión celular más comunes
- Protocolos definidos por el usuario: capacidad ilimitada de añadir y modificar los protocolos
- Programabilidad avanzada: combine hasta 19 AC Pasos previos y posteriores a la fusión de CC
- Interfaz de pantalla táctil de 7 in de gran tamaño y fácil de usar
- Incluye: ECM Generador 2001+, Microslides (0,5 mm de separación, 3,2 mm de separación), cámara de fusión de meandro, electrodo plano/campo divergente, adaptador de electrodo, cable de conexión, soporte de seguridad 630B, cubetas de 1 mm, 2 mm, 4 mm, paquete de 30 (10 de cada una) y soporte para cubetas
- Conector: cable de salida con conectores tipo banana de 4 mm positivos y negativos
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electrofusión de todos los tipos de células; generación de hibridomas; transferencia nuclear; manipulación de embriones; transfección de células y tejidos de mamíferos; transformación de algunas bacterias y microorganismos |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras coaxiales, microportaobjetos, cámara de fusión Meander, electrodo plano, cúpula de seguridad de cubeta, electrodos in vivo especializados BTX |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de producto | Generador de electrofusión y electroporador |
| Tensión | De 5 a 3000 V |
| Intervalo de tensión (modo HV) | De 505 a 3000 V (en incrementos de 1 V) |
| Intervalo de tensión (modo LV) | De 5 a 500 V (en incrementos de 1 V) |
| Descripción | ECM Sistema de fusión celular 2001+ |
| Pantalla | Pantalla táctil en color |
| Certificaciones/conformidad | Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.