Learn More
BTTAA, MedChemExpress
Código de producto. 16483038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483038 10 mg 10 miligramos
16480659 1 mg 1 miligramo
16459606 50 mg 50 miligramos
16455777 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100486
MedChemExpress BTTAA is a Cu(I)-stabilizing ligand, whch performs potently with ubiquitin Glu18AzF.
BTTAA is a Cu(I)-stabilizing ligand, whch performs potently with ubiquitin Glu18AzF.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTTAA
Forma física Solid
CAS 1334179-85-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H30N10O2
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (11.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN1N=NC(CN(CC2=CN(C(C)(C)C)N=N2)CC3=CN(C(C)(C)C)N=N3)=C1
Peso molecular (g/mol) 430.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.51
Porcentaje de pureza 98.0%