Learn More
BTS, MedChemExpress
Código de producto. 16451816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451816 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16451816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16690
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTS
CAS 1576-37-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15NO2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo N-Benzyl-p-toluenesulfonamide N-Tosylbenzylamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (127.54 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(NCC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 261.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death