Learn More
R&D Systems™ BTS
Código de producto. 18084172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18084172 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18084172 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1870/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.29€
    219.45€ / 10 miligramos
    Ahorro 22.84€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of skeletal muscle myosin II ATPase activity
Selective inhibitor of the ATPase activity of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) (IC50 ∽ 5 mM). Reversibly blocks gliding motility and suppresses force and twitch production in fast skeletal muscle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTS
CAS 1576-37-0
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C14H15NO2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34
Pureza >99%
Peso molecular 261.339