Learn More
BTS 44595, TRC
Product Code. 30138720
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30138720 100 mg 100 miligramos
17912885 50 mg 50 miligramos
17944525 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138720 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB689350100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139520-94-8
Fórmula molecular C12 H15 Cl3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 325.62
Sinónimo N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea, BTS 44595
Nombre IUPAC 1-propil-1-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]urea
SMILES CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Prochloraz desimidazole-amino
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15Cl3N2O2/c1-2-3-17(12(16)18)4-5-19-11-9(14)6-8(13)7-10(11)15/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0199
Porcentaje de pureza >95%