Learn More
BTR-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497217 5 mg 5 miligramos
16490807 50 mg 50 miligramos
16485366 100 mg 100 miligramos
16474498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111617
MedChemExpress BTR-1 is an active anti-cancer agent, causes S phase arrest, and affects DNA replication in leukemic cells. BTR-1 activates apoptosis and induces cell death.
BTR-1 is an active anti-cancer agent, causes S phase arrest, and affects DNA replication in leukemic cells. BTR-1 activates apoptosis and induces cell death.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTR-1
Forma física Solid
CAS 18331-34-5
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11NOS2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (100.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(N(CC)C/1=O)SC1=C/C2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 249.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.35
Porcentaje de pureza 99.96%