Learn More
Btk inhibitor 2, MedChemExpress
Código de producto. 16499966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499966 50 mg 50 miligramos
16484666 100 mg 100 miligramos
16473558 10 mg 10 miligramos
16416287 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101766
MedChemExpress Btk inhibitor 2 (BGB-3111 analog) is a Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor extracted from patent US 20170224688 A1.
Btk inhibitor 2 (BGB-3111 analog) is a Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor extracted from patent US 20170224688 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Btk inhibitor 2
CAS 1558036-85-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25N5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo BGB-3111 analog
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)N([C@H]2CN(C(C=C)=O)CCC2)N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)N
Peso molecular (g/mol) 431.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.49
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation