Learn More
BTK IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16463648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463648 10 mg 10 miligramos
16426387 5 mg 5 miligramos
16424736 100 mg 100 miligramos
16400047 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101941
MedChemExpress BTK IN-1 (SNS062 analog) is a potent BTK inhibitor, with an IC50 of <100 nM.
BTK IN-1 (SNS062 analog) is a potent BTK inhibitor, with an IC50 of <100 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTK IN-1
CAS 1270014-40-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClN6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo SNS062 analog
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.83 mM)
SMILES O=C(NC1CN(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CCC1)CNC4=CC=CC(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 384.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.86
Porcentaje de pureza 98.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease