Learn More
Estándar BTEX, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11934874 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11934874 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 11934874 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor BTEX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.80€
    40.33€ / 1 ml
    Ahorro 5.47€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Benceno71-43-2200 μg/ml
Etilbenceno100-41-4200 μg/ml
m-Xileno108-38-3200 μg/ml
o-xileno95-47-6200 μg/ml
p-Xileno106-42-3200 μg/ml
tolueno108-88-3200 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTEX Standard
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 106-42-3, 67-56-1, 100-41-4, 108-38-3, 95-47-6
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Densidad 0.79g/cm3 (at 20°C)
Forma física Líquido
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BTEX standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio