Learn More
Corning™ Cabezal de válvula BTD completo
Código de producto. 16802100 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2,5 a 10 ml
De 25 a 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16802100 De 2,5 a 10 ml cada uno
16812100 De 25 a 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16802100 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    107.44€ / paquete de 1
    Ahorro 7.56€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cabezal de válvula Corning™ completo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cabezal de válvula BTD completo
Volumen (métrico) De 2,5 a 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos orgánicos o inorgánicos