Learn More
Invitrogen™ BTC, AM, cell permeant
Descripción
BTC, AM es un indicador de Ca2+ basado en benzotiazol de cumarina que penetra en la célula. Muestra un cambio en la excitación máxima de entre aproximadamente 480 nm y 400 nm al unir Ca2+, lo que permite mediciones radiométricas esencialmente independientes del grosor desigual de la célula de carga de colorante, fotoblanqueo y fuga de colorante. BTC tiene elevada selectividad para Ca+2 y una a Kd ∼ 7 μM que permite la cuantificación de altos niveles de Ca+2 intracelulares.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Indicador de zinc |
| Cantidad | 100 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |