Descripción
Obtenga unas separaciones de GC excelentes con el reactivo de sililación BSTFA Thermo Scientific™.
Mejore el análisis de cromatografía de gases (GC) con el reactivo de sililación BSTFA Thermo Scientific™. Los derivados de gran inestabilidad mono(trimetilsililo)trifluoroacetamide (BSTFA) y trifluoroacetamida se eluyen con el frente del disolvente para garantizar unas excelentes separaciones cromatográficas. Este reactivo de sililación reacciona con una amplia gama de compuestos polares y resulta especialmente idóneo para los análisis de GC de algunos derivados trimetilsilil (TMS) de aminoácidos y trimetilsilil de ácidos del ciclo de Krebs con bajo punto de ebullición.
- Mayor volatilidad de los subproductos de reacción mono(trimetilsilil)trifluoroacetamida y trifluoroacetamida que de los compuestos no fluorados correspondientes de BSA.
- El aumento de la volatilidad permite derivatizar moléculas más pequeñas para las que los derivados de trimetilsilil eluyen con subproductos de BSA.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |
| Almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 25 g |
| Componentes estándar | Trimetilsililo 2,2,2-trifluoroN-(trimetilsililo)acetimidato |