Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación BSTFA + TMCS del 1 al 10 %
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Ideal para compuestos cuya sililación es compleja, el reactivo de sililación Thermo Scientific™ BSTFA + TMCS del 1 al 10 % permite obtener derivados de compuestos.
Use el reactivo de sililación Thermo Scientific™ BSTFA + TMCS del 1 al 10 % para los analitos cuya sililación es compleja. De una mayor eficacia que el uso de BSTFA solamente, esta formulación catalizada es ideal para obtener derivados de compuestos como amidas de ácidos grasos e hidroxilos ligeramente complejos para el análisis de GC.
- Excelente para derivatizar amidas de ácidos grasos, hidroxilos ligeramente impedidos y otros compuestos.
- La formulación catalizada es más fuerte que BSTFA en solitario.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC |
| Concentración estándar | De 98 a 100, de 0,1 a 1 % |
| Almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 10 g |
| Componentes estándar | BSTFA +1 % TMCS |