Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación BSTFA + TMCS del 1 al 10 %
Código de producto. 11557851 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes estándar:
BSTFA +10% TMCS
BSTFA +1 % TMCS
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
10 g
100 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
10 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes estándar Cantidad Tamaño de la unidad
11557851 BSTFA +1 % TMCS 10 ampollas de 1 mL 10 PCS
11597570 BSTFA +1 % TMCS 10 g 1 PCS
11527851 BSTFA +1 % TMCS 25 g 1 PCS
11517871 BSTFA +1 % TMCS 100 g 1 PCS
11577841 BSTFA +10% TMCS 10 ampollas de 1 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11557851 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS38831
 Artículo restringido
En stock
Ideal para compuestos cuya sililación es compleja, el reactivo de sililación Thermo Scientific™ BSTFA + TMCS del 1 al 10 % permite obtener derivados de compuestos.
Use el reactivo de sililación Thermo Scientific™ BSTFA + TMCS del 1 al 10 % para los analitos cuya sililación es compleja. De una mayor eficacia que el uso de BSTFA solamente, esta formulación catalizada es ideal para obtener derivados de compuestos como amidas de ácidos grasos e hidroxilos ligeramente complejos para el análisis de GC.
  • Excelente para derivatizar amidas de ácidos grasos, hidroxilos ligeramente impedidos y otros compuestos.
  • La formulación catalizada es más fuerte que BSTFA en solitario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Concentración estándar De 98 a 100, de 0,1 a 1 %
Almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Componentes estándar BSTFA +1 % TMCS
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BSTFA + 1% TMCS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl 2, 2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate 25561-30-2 ( 98-100 ), Trimethylchlo