Learn More
Thermo Scientific™ Bsm DNA Polymerase, large fragment (8 U/μL)
Código de producto. 10364530 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1600 U
Tamaño de la unidad:
1600 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10364530 1600 U 1600 unidades
1 options
Código de producto. 10364530 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0691
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Optimice aplicaciones en las que se necesita una fuerte actividad de desplazamiento catenario con esta ADN polimerasa con una similitud altamente funcional con la ADN polimerasa Bst.
La ADN polimerasa Thermo Scientific Bsm, fragmento grande, es una porción de ADN polimerasa de Bacillus smithii que cataliza la síntesis de ADN en dirección 5'→3' y carece de actividades de exonucleasas 5'→3' y 3'→5'. La ADN polimerasa Bsm, fragmento grande, tiene una fuerte actividad de desplazamiento catenario y está activa en un amplio rango de temperaturas de 30 °C a 63 °C, con una actividad óptimo a 60°. Es una enzima que muestra una similitud altamente funcional con la ADN polimerasa Bst, fragmento grande, y que puede reemplazarla en la mayoría de aplicaciones.
No apta para empleo en PCR.
Características destacadas
  • ADN polimerasa termófila con fuerte actividad de desplazamiento catenario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Stand-alone enzyme
Para utilizar con (aplicación) LAMP, RT-LAMP, WGA, RAM
Polimerasa ADN polimerasa Bsm
Cantidad 1600 U
Contenido y almacenamiento • 200 μl de ADN polimerasa Bsm, fragmento grande (8 U/μl)
• 1,25 ml de tampón 10X Bsm
Almacenar a -20 °C.
Temperatura óptima de reacción 60°C
Condiciones de envío Dry Ice
Concentración 8 U/μL
Tiempo de reacción 30 to 60 minutes