Learn More
R&D Systems™ BSJ-4-116
Código de producto. 18746776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18746776 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18746776 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7528/5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective CDK12 PROTAC™ Degrader
BSJ-4-116 is a selective CDK12 PROTAC® Degrader. BSJ-4-116 selectively degrades CDK12 over a panel of other kinases and exhibits no degradation of CDK13 or cyclin K. The compound inhibits growth of T-ALL cells and sensitizes them to PARP inhibitor Olaparib (Cat. No. 7579).
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[7-[(3 R)-3-[[5-Chloro-4-[[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]heptyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]oxy]acetamide
CAS 2519823-34-6
Cantidad 5 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C40H49ClN8O8S
Pureza 0.98