Learn More
Tocris Bioscience™ BSJ-03-204
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18788158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18788158 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18788158 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6938/5
Selective Cdk4/6 degrader
BSJ-03-204 is a selective Cdk4/6 Degrader (PROTAC™). Displays cereblon-dependent degradation with no effect on IKZF1/3 in Molt4 cells. Induces degradation of Cdk4/6 and G1 cell cycle arrest, and inhibits cell proliferation in a mantle cell lymphoma (MCL) cell line.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[4-[6-[(6-Acetyl-8-cyclopentyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-1-piperazinyl]butyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetamide
CAS 2349356-09-6
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C43H48N10O8
Pureza 98%