Learn More
Tocris Bioscience™ BSJ-03-123
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18746049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18746049 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18746049 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6921/5
Selective Cdk6 degrader
BSJ-03-123 is a selective Cdk6 Degrader (PROTAC®) (DC50 in sub 10 μM range). Displays no degradation of closely related Cdk4.
Negative control BSJ-Bump (Cat. No. 6922) also available.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 2361493-16-3
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C47H56N10O11
Formula Weight (peso de la fórmula) 937.02
Tipo de producto Degrader
Pureza 98%