Learn More
BSJ-03-123, MedChemExpress
Descripción
BSJ-03-123 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and CDK as a potent and novel CDK6-selective small-molecule degrader.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BSJ-03-123 |
| CAS | 2361493-16-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H56N10O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (106.72 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |
| SMILES | O=C(C(C(C)=O)=C1C)N(C2CCCC2)C3=C1C=NC(NC4=CC=C(N5CCN(CCOCCOCCOCCNC(COC6=CC=CC7=C6C(N(C8C(NC(CC8)=O)=O)C7=O)=O)=O)CC5)C=N4)=N3 |
| Peso molecular (g/mol) | 937.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 937.01 |
| Mostrar más |