Learn More
Erlab BSC Solis Premium 900
Código de producto. 31793963 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Nivel de ruido:
63 dBA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Nivel de ruido Tamaño de la unidad
31793963 63 dBA cada uno
1 options
Código de producto. 31793963 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORHOT19855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10510.00€
    9807.00€ / paquete de 1
    Ahorro 703.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Proporciona un entorno de trabajo seguro gracias a su tecnología de filtración de alto rendimiento. Compacto, ergonómico y diseñado para cumplir con los requisitos de los laboratorios modernos, garantiza una protección óptima para el usuario, las muestras y el entorno de trabajo.
  • Equipos y opciones para Erlab cajas y armarios de seguridad: Este equipo completa y adapta Erlab los recintos sin conductos y los armarios de seguridad microbiológicos a los requisitos específicos de cada laboratorio. Cada opción está diseñada y validada Erlab para integrarse sin comprometer el rendimiento de contención y protección del equipo.
  • Diseñado y validado por Erlab:
    • Componentes diseñados para una caja o referencia de armario específica
    • Integración que preserve el flujo de aire, la contención y la protección del operador
    • Materiales seleccionados para resistencia química y biológica y fácil descontaminación
    • Compatible con Erlab programas de monitorización y seguridad conectados
  • Adapta tu estación de trabajo a tus protocolos: Las opciones de extracción, soluciones de ventana frontal y acceso, sistemas de descontaminación, accesorios de sellado y accesorios internos permiten configurar la estación de trabajo para los productos manipulados, el equipo instalado dentro del recinto y la ergonomía requerida por el operador.
  • La instalación está diseñada para realizarse rápidamente, sin afectar a la certificación del equipo si se realiza según Erlab las instrucciones.
  • Ventajas clave:
    • Opción validada de fábrica, totalmente compatible con el equipo objetivo.
    • Mantiene el rendimiento de contención y protección del operador.
    • Materiales adecuados para entornos químicos y biológicos de laboratorio.
    • Mejora la ergonomía, la versatilidad y la facilidad de uso.
    • Instalación rápida sin impacto en la certificación del equipo.
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable (304)
Tipo de producto Cabina de bioseguridad de Clase II
Nivel de ruido 63 dBA
Salidas 2
Consumo de energía 1300 W