Descripción
- Dimensiones externas (mm): L 2025 x W 820 x H 1506 (pasa por puertas de 80 cm con paneles abiertos)
- Cumplimiento de normas: Clase 100 - Cumple con las normas ISO5, ISO-14644:2015 / EN 12469-2000
- Filtración: Filtros HEPA H14 para aire de suministro y extracción, que eliminan el 99,995 % de MPPS según EN 1822-1:2019
- Sistema de ventilación dual para una protección constante
- GMP Flujo de aire para un rendimiento optimizado de aire limpio
- Ventana delantera de accionamiento eléctrico con sistema de limpieza patentado
- Cámara de trabajo y superficie de trabajo en acero inoxidable 316 L cepillado con paneles laterales de vidrio.
- Pantalla táctil intuitiva con alarma visual y audible para un fácil monitoreo
- Control de voz y cámara web integrada para una interacción avanzada del usuario
- Dos tomas de corriente eléctricas con tapa protectora para una conectividad segura
- Iluminación LED de bajo consumo para una iluminación clara del espacio de trabajo
- Voltaje - Frecuencia: 230 V - 50 Hz
- Consumo de energía: 550 W
- Caudal de aire: 1480 m 3 /h
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la cámara | Acero inoxidable (316) |
| Tipo de producto | Cabina de bioseguridad de Clase II |
| Modelo | Solis Premium 1800 |
| Nivel de ruido | 65 dBA |
| Salidas | 2 |
| Consumo de energía | 290 W |