Learn More
Erlab BSC - Solis Essentiel 1500
Código de producto. 18056272 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la cámara:
Acero inoxidable (304)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la cámara Tamaño de la unidad
18056272 Acero inoxidable (304) cada uno
1 options
Código de producto. 18056272 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORHOT19835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12945.00€
    12052.00€ / paquete de 1
    Ahorro 893.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Descubra la cabina de bioseguridad Solis Essentiel 1500 con diseño compacto, seguridad avanzada y control intuitivo para investigación y educación.
  • Modelo: Solis Essentiel 1500
  • Dimensiones externas (mm) sin base: L 1635 x W 820 x H 1421 (pasa por puertas de 80 cm de ancho con paneles abiertos)
  • Seguridad: Clase 100 - ISO5, conforme a NF EN ISO-14644-1:2015 / EN 12469-2000
  • Filtración: HEPA H14 para flujo de aire y extracción (99,995 % MPPS, EN 1822-1:2019)
  • Sistema de doble ventilación
  • Materiales: Cámara y superficie de trabajo de acero inoxidable cepillado de 304 L con paneles laterales esmaltados.
  • Ventana frontal de accionamiento eléctrico con dispositivo de limpieza patentado, pantalla táctil intuitiva con alarma visual y sonora, 2 tomas de corriente con cubierta protectora e iluminación LED del espacio de trabajo.
  • Voltaje: 230 V - 50 Hz
  • Consumo de energía: 550 W
  • Caudal de aire: 1240 m 3 /h
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable (304)
Tipo de producto Cabina de bioseguridad de Clase II
Modelo Solis Essentiel 1500
Nivel de ruido 60 dBA
Salidas 2
Consumo de energía 290 W