Learn More
Beschreibung
- La cabina de seguridad microbiológica ERLAB está diseñada para proporcionar protección avanzada al personal del laboratorio, a las muestras y al entorno circundante cuando se trabaja con agentes biológicos patógenos o sensibles.
- Cuenta con filtros HEPA o ULPA de alta eficiencia que capturan hasta el 99,999% de las partículas en suspensión, garantizando un espacio de trabajo libre de contaminantes y filtración molecular.
- El flujo de aire laminar unidireccional crea una zona estéril controlada por partículas que reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada durante los procedimientos de manipulación.
- El diseño ergonómico, que incluye un marco frontal inclinado y un área de trabajo espaciosa, mejora la comodidad y la visibilidad del usuario durante el uso prolongado.
- La cabina de seguridad microbiológica de Erlab admite una amplia gama de aplicaciones en microbiología, cultivo celular, biología molecular y control de calidad farmacéutica.
- Cumplimiento de normas internacionales como EN 12469 y ISO 14644-1 garantiza un rendimiento certificado y seguridad para el usuario
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | EN 12469-2000 |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (304) |
| Tipo de producto | Cabina de bioseguridad |
| Nivel de ruido | 56 dBA |
| Salidas | 2 |
| Consumo de energía | 170 W |
| Tomas | 2 |
| Puertos | USB-A, DOP |
| Tensión | 230 V |