Learn More
Gibco™ BSA fracción V sin IgG (producto personalizado)
Código de producto. 15216365 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15216365 25 g 25 microgramos
1 options
Código de producto. 15216365 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 30063481
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BSA fracción V sin IgG (producto personalizado)
Este es un producto personalizado GIBCO. Rellene y envíe el formulario de solicitud de medios personalizados y un representante del servicio de atención al cliente se pondrá en contacto con usted en relación con los precios y la disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Fracción BSA fracción V sin IgG, 25 g, condiciones de envío a temperatura ambiente, almacenar a entre 2 y 8 °C, utilizado para la viabilidad, proliferación y función celulares, cultivo de células de mamífero
Formulario Sólido
Tipo de producto BSA
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular, cultivo de células de mamífero, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, proliferación celular
Cantidad 25 g
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos