Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidil)suberato)
Código de producto. 16091992 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16091992 10 x 2 mg paquete de 10
11841245 8 x 2 mg paquete de 8
10249963 50 mg 50 miligramos
10075843 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16091992 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39266
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entrecruzamiento de aminas con aminas con BS3; compuesto por grupos de éster Sulfo-NHS separados por un brazo separador soluble en agua 11,4 A que resulta útil para el entrecruzamiento de proteínas de superficie celular.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) es un bis(sulfosucinimidil)suberato pegilado, un entrecruzador amina a amina homobifuncional, soluble en agua y no divisible que no permea las membranas.
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS (ambos extremos)
  • Reactivo a: grupos aminos (aminas primarias)
  • El éster Sulfo-NHS reactivo a aminas reacciona rápidamente con cualquier molécula que contenga una amina primaria.
  • Soluble en agua en comparación con el DSS
  • No penetra en las membranas, lo que permite el etiquetado de la superficie celular.
  • El reactivo cristalino de alta pureza se puede utilizar para crear conjugados entrecruzados de alta pureza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Peso molecular 572.43
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 11,4 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos No-Weigh, Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster Suffo-NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 10 x 2 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador