Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidil)suberato)
Código de producto. 11841245 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11841245 8 x 2 mg paquete de 8
16091992 10 x 2 mg paquete de 10
10249963 50 mg 50 miligramos
10075843 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11841245 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Entrecruzamiento de aminas con aminas con BS3; compuesto por grupos de éster Sulfo-NHS separados por un brazo separador soluble en agua 11,4 A que resulta útil para el entrecruzamiento de proteínas de superficie celular.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) es un bis(sulfosucinimidil)suberato pegilado, un entrecruzador amina a amina homobifuncional, soluble en agua y no divisible que no permea las membranas.
Características destacadas:
  • Entrecruzamiento de proteínas de la superficie celular antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
  • Identificación de interacciones receptor-ligando por entrecruzamiento químico
  • Interacciones de proteínas “fijas” para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
  • Identificación de las interacciones de proteínas cercanas
  • Entrecruzamiento de proteínas para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
  • Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-a-amina
Cleavable No
Formulación Bis(sulfosucinimidil) suberato; sólido
Membrana permeable No
Peso molecular 572.43
Pegilado No
Suficiente para 28 ml de solución de reacción 1X típica (1 mM) (total) o 8 usos independientes
Longitud del brazo del separador 11.4 Å
Cantidad 8 x 2 mg
Solubilidad Agua
Tipo de producto Entrecruzador