Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidil)suberato)
Código de producto. 10249963 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10249963 50 mg 50 miligramos
11841245 8 x 2 mg paquete de 8
16091992 10 x 2 mg paquete de 10
10075843 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10249963 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21580
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entrecruzamiento de aminas con aminas con BS3; compuesto por grupos de éster Sulfo-NHS separados por un brazo separador soluble en agua 11,4 A que resulta útil para el entrecruzamiento de proteínas de superficie celular.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) es un bis(sulfosucinimidil)suberato pegilado, un entrecruzador amina a amina homobifuncional, soluble en agua y no divisible que no permea las membranas.
Características destacadas:
  • Entrecruzamiento de proteínas de la superficie celular antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
  • Identificación de interacciones receptor-ligando por entrecruzamiento químico
  • Interacciones de proteínas “fijas” para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
  • Identificación de las interacciones de proteínas cercanas
  • Entrecruzamiento de proteínas para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
  • Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Peso molecular 572.43
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 11.4 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster Suffo-NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Standard, Single-use, Premium-grade
Soluble en agua Yes
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PierceBS3,No-Weigh Format
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: BS3