Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro de tubo en U/BS para líquidos transparentes
Código de producto. 16080450
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,9 a 3 cSt
De 2,0 a 10 cSt
De 20 a 100 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 6 a 30 cSt
De 60 a 300 cSt
De 600 a 3000 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad unitSize
16080450 De 0,9 a 3 cSt cada uno
16000460 De 2,0 a 10 cSt cada uno
16020460 De 6 a 30 cSt cada uno
16040460 De 20 a 100 cSt cada uno
16060460 De 60 a 300 cSt cada uno
16080460 De 200 a 1000 cSt cada uno
16000470 De 600 a 3000 cSt cada uno
16020470 De 2000 a 10 000 cSt cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16080450 Proveedor Paragon Scientific™ N.º de proveedor U01NC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
Intervalo de viscosidad De 0,9 a 3 cSt
Calibrated No
Constante aproximada 0,003
Números ASTM D 445, D 446
Certificaciones/conformidad ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Tamaño A
Tiempo de espera: 4 semanas