Learn More
Xylem Líquido de calibración BS-AUS 5 x 5 ml
Código de producto. 30484447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484447 5 x 5 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30484447 Proveedor Xylem N.º de proveedor 90521
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Líquido de calibración para calibración de refractómetros AdBlue o de líquido de escape diésel (DEF).
  • Líquido de calibración
  • Para refractómetros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Líquido de calibración
Índice de refracción 1.3829
Para utilizar con (equipo) Refractómetro
Cantidad 5 x 5 mL