Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad BS 718 M50
Código de producto. 12889167
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,95 a 1,00 g/ml
De 1,00 a 1,05 g/ml
De 1,05 a 1,10 g/mL
De 1,10 a 1,15 g/mL
De 1,15 a 1,20 g/ml
De 1,20 a 1,25 g/mL
De 1,25 a 1,30 g/mL
De 1,30 a 1,35 g/mL
De 1,35 a 1,40 g/mL
De 1,40 a 1,45 g/mL
Para utilizar con (aplicación):
Ajustada para tensión de superficie baja
Ajustada para tensión de superficie media
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
12889167 De 1,25 a 1,30 g/mL Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12859167 De 1,10 a 1,15 g/mL Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12829167 De 0,95 a 1,00 g/ml Ajustada para tensión de superficie baja cada uno
12839167 De 1,00 a 1,05 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12869167 De 1,15 a 1,20 g/ml Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12849167 De 1,05 a 1,10 g/mL Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12879167 De 1,20 a 1,25 g/mL Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12899167 De 1,30 a 1,35 g/mL Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12809177 De 1,35 a 1,40 g/mL Ajustada para tensión de superficie media cada uno
12819177 De 1,40 a 1,45 g/mL Ajustada para tensión de superficie media cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12889167 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 10/343/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.45€
    17.77€ / paquete de 1
    Ahorro 4.68€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Para informar de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua. Brannan™ Los hidrómetros de densidad BS 718 M50 están fabricados con vidrio de soda, lastre de granalla de acero y resina de cera sintética.
  • BS 718: 1991 suele estar alineado con las normas ISO 387 e ISO 649
  • Calibrado utilizando las unidades aceptadas de gramos por mililitro (g/ml)
  • Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
  • Disponible para tensión superficial baja y media
  • Incluye tubo de plástico protector
  • 270 mm de longitud
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro de densidad M 50
Exactitud 0.001g/mL
Incrementos 0.001 g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 387, ISO 649
Longitud (métrico) 270 mm
Para utilizar con (aplicación) Ajustada para tensión de superficie media
Intervalo de gravedad específica De 1,25 a 1,30 g/mL