Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad BS 718 M50
Descripción
- BS 718: 1991 suele estar alineado con las normas ISO 387 e ISO 649
- Calibrado utilizando las unidades aceptadas de gramos por mililitro (g/ml)
- Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
- Disponible para tensión superficial baja y media
- Incluye tubo de plástico protector
- 270 mm de longitud
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo | Hidrómetro de densidad M 50 |
| Exactitud | 0.001g/mL |
| Incrementos | 0.001 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 387, ISO 649 |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ajustada para tensión de superficie media |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,05 a 1,10 g/mL |