Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad BS 718 M100
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12819207
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,700 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 1,000 g/ml
De 1,100 a 1,200 g/ml
De 1,200 a 1,300 g/ml
Incluye:
Tubo protector de plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Incluye unitSize
12819207 De 1,200 a 1,300 g/ml Tubo protector de plástico cada uno
12869197 De 0,700 a 0,800 g/ml Tubo protector de plástico cada uno
12879197 De 0,800 a 0,900 g/ml Tubo protector de plástico cada uno
12889197 De 0,900 a 1,000 g/ml Tubo protector de plástico cada uno
12809207 De 1,100 a 1,200 g/ml Tubo protector de plástico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12819207 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 10/406/0
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para informar de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua. Los hidrómetros de densidad Brannan™ BS 718 M100 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Para la creación de informes de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua.Los hidrómetros de densidad Brannan™ BS 718 M100 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
  • BS 718: 1991 suele estar alineado con las normas ISO 387 e ISO 649
  • Con un intervalo de 0,100 g/ml
  • Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
  • Ajustado a 20 °C
  • Incluye tubo de plástico protector
  • Disponible para tensión superficial baja y media
  • 250 mm de longitud
  • Dividido cada 0,002 g/ml
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro de densidad M 100
Exactitud 0.002g/mL
Incrementos 0.002g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 387, ISO 649
Longitud (métrico) 250 mm
Incluye Tubo protector de plástico
Intervalo de Baume De 1,2 a 1,3 g/ml
Para utilizar con (aplicación) Ajustada para tensión de superficie media
Intervalo de gravedad específica De 1,200 a 1,300 g/ml