Learn More
BS-181 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498297 5 mg 5 miligramos
16425608 10 mg 10 miligramos
16411777 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13266A
MedChemExpress BS-181 hydrochloride is a highly selective CDK7 inhibitor with IC50 of 21 nM, and > 40-fold selective for CDK7 than CDK1, 2, 4, 5, 6, or 9.
BS-181 hydrochloride is a highly selective CDK7 inhibitor with IC50 of 21 nM, and > 40-fold selective for CDK7 than CDK1, 2, 4, 5, 6, or 9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BS-181 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1397219-81-6
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H33ClN6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (239.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.91 mM)
SMILES CC(C1=C(N=C(C=C2NCC3=CC=CC=C3)NCCCCCCN)N2N=C1)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 416.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.99
Porcentaje de pureza 99.0%