Learn More
Tocris Bioscience™ BS 181 dihydrochloride
Selective cdk7 inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5608/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BS 181 dihydrochloride is a selective cdk7 inhibitor (IC50 = 21 nM). Displays >40-fold selectivity for cdk7 over others cdks. Promotes cell cycle arrest and apoptosis in a range of cancer cells in vitro and inhibits MCF-7 tumor xenograft growth in mice.Specifica
| N5-(6-Aminohexyl)-3-(1-methylethyl)-N7-(phenylmethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diamine dihydrochloride | |
| 1883548-83-1 | |
| 50 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?