Learn More
Brannan™ Termómetros de laboratorio de alta precisión de uso general
Código de producto. 13088623
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -100 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13088623 De -100 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 13088623 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 50/129/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un termómetro de laboratorio de uso general de alta precisión, relleno de mercurio y con dorso de vidrio amarillo.
  • Suministrado en tubos individuales, resellables y telescópicos
  • Puede suministrarse con un certificado o declaración de calibración UKAS de estado de conformidad previa solicitud
  • Termómetro de inmersión total
  • Intervalo de temperatura de −100° a +50 °C
Especificaciones
Relleno del frasco Alcohol rojo
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración UKAS, declaración de conformidad
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión total
Incluye Tubo de almacenamiento individual resellable
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Tipo de producto Termómetro de laboratorio
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) − 100 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +50 °C
Subdivisión 1 °C