Learn More
Tocris Bioscience™ Bryostatin 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18084822 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18084822 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2383/10U
Protein kinase C activator
Protein kinase C (PKC) activator that binds with high affinity (Ki = 1.35 nM). Initially activates and subsequently induces downregulation of PKC isozymes. Sensitizes tumor cells to cytotoxic effects of anticancer agents. Restores hippocampal synapses and spatial learning and memory in an in vivo model of fragile X syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bryostatin 1
CAS 83314-01-6
Cantidad 10 μg
Fórmula molecular C47H68O17
Formula Weight (peso de la fórmula) 905.04
Pureza >98%
Peso molecular 905.044