Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bryce
Código de producto. 15998351
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15998351 45 1 par
15918351 37 1 par
15928351 38 1 par
15938351 39 1 par
15948351 40 1 par
15958351 41 1 par
15968351 42 1 par
15978351 43 1 par
15988351 44 1 par
15908361 46 1 par
15918361 47 1 par
15928361 48 1 par
15938361 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15998351 Supplier Emma Safety Footwear Supplier No. MM33084845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.09€
    100.22€ / 1 pares
    Ahorro 70.87€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La suela impenetrable protege los pies de objetos afilados y metálicos, mientras que la puntera de acero y la cubierta de PU reforzada en los dedos ofrecen protección contra los objetos que caen. La estructura de microfibra sigue siendo flexible para soportar el cemento y resiste a las sustancias corrosivas.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Estructura de microfibra
  • 3M™ Bandas reflectantes
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifications
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Bryce
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfibra
Tamaño 45
Material del dedo del pie Acero