Descripción
- Inserto portaescobillas para depósito de enjuague.
- Dimensiones: 23 x 13 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Material | Acero |
| Peso (imperial) | 0.66 lb. |
| Peso (métrico) | 0.3 kg |