Learn More
Heptahidrato de sulfato de brucina, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15481447 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15481447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036249.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente resolutivo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brucine sulfate heptahydrate
CAS 60583-39-3
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Fórmula molecular C46H68N4O19S
Número MDL MFCD00150159
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,1455
Sinónimo brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Clave InChI PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Nombre IUPAC (4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolina-14-ona;ácido sulfúrico;heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 1013.12
PubChem CID 126969999
Formula Weight (peso de la fórmula) 1013.15 (887.03 Anhydrous)
Grado ACS
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brucine sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Brucine sulfate heptahydrate