Learn More
Heptahidrato de sulfato de brucina, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10025660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10025660 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10196790 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10025660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403290100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60583-39-3 | C46H68N4O19S | 1013.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60583-39-3
Fórmula molecular C46H68N4O19S
Peso molecular (g/mol) 1013.12
Número MDL MFCD00150159
Clave InChI PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
Sinónimo brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
PubChem CID 126969999
Nombre IUPAC (4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolina-14-ona;ácido sulfúrico;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brucine sulfate heptahydrate
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 13.0% max. (1 g, 105°C, 6 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Sensibilidad (to nitrate) Passes Test
Índice Merck 15, 1464
Formula Weight (peso de la fórmula) 1013.13
Claridad Passes test
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brucine sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.