Learn More
Brucina, Mikromol™
Código de producto. 18021990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18021990 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18021990 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1714.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Brucina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brucine
CAS 357-57-3
Nombres de analitos o componentes Brucine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H26 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Brucine (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., (-)-Brucine, 2,3-Dimethoxystrychnine, l-Brucine, Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, Brucine
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
SMILES COc1cc2N3[C@H]4[C@@H]5[C@H](CC3=O)OCC=C6CN7CC[C@]4([C@@H]7C[C@H]56)c2cc1OC
Nombre IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolina-14-ona
Peso molecular (g/mol) 394.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394,1893 g/mol