Learn More
Dihidrato de brucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471980 50 g 50 g
11461980 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16251.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5892-11-5 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Resolving agentBrucine dihydrate is used as a resolving agent for chiral acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
agente de resoluciónEl dihidrato de brucina se utiliza como agente de resolución para los ácidos quirales.
Solubilidad
soluble en metanol. Parcialmente soluble; miscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5892-11-5
Número MDL MFCD00149384
Sinónimo brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brucine dihydrate
Punto de fusión 176°C to 178°C
Fórmula molecular C23H34N2O8
Cantidad 50 g
Número UN UN1570
Información de solubilidad Soluble in methanol. Partially soluble Miscible with water.
Clave InChI XLXHHXCMBNBDMP-BEYGIVOKSA-N
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC.O.O
Nombre IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimetoxin-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindol[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolin-14-ona; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 466.53
PubChem CID 69897601
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.50 (394.47 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%