Learn More
Bruceine A, MedChemExpress
Descripción
Bruceine A(NSC310616
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bruceine A |
| CAS | 25514-31-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H34O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Dihydrobrusatol NSC310616 |
| Información de solubilidad | DMSO : 12 mg/mL (22.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C([C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@]2([H])[C@]3(C4)C)O)[C@@]([C@H](C5=O)OC(CC(C)C)=O)([H])[C@@]2([C@@](O5)([H])C[C@@]3([H])C(C)=C(O)C4=O)CO1)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 522.54 |
| Mostrar más |