Learn More
Bruceantin, MedChemExpress
Descripción
Bruceantin(NSC165563) is first isolated from Brucea antidysenterica, a tree used in Ethiopia for the treatment of cancer, and activity was observed against B16 melanoma, colon 38, and L1210 and P388 leukemia in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bruceantin |
| CAS | 41451-75-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H36O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (-)-Bruceantin NCI165563 NSC165563 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (182.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@]2([H])[C@]3(C4)C)O)[C@@]([C@H](C5=O)OC(/C=C(C)/C(C)C)=O)([H])[C@@]2([C@@](O5)([H])C[C@@]3([H])C(C)=C(O)C4=O)CO1)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 548.58 |
| Mostrar más |