Learn More
BRPF1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Descripción
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | 293T |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Descripción | BRPF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N.º de referencia del gen | NM_001003694.1 |
| Peso molecular | 138.2 |
| Intervalo de pH | 6.8 |
| Plásmido | pCMV-BRPF1 full-length |
| Pruebas de control de calidad | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-BRPF1 antibody (H00007862-B01) by western blotting |
| Cantidad | 100 μl |
| Tampón de almacenamiento | Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) |
| Mostrar más |