Learn More
broxiquinolina, Mikromol™
Descripción
Broxiquinolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Broxyquinoline |
| CAS | 521-74-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Broxyquinoline |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H5 Br2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dibromoquinolin-8-ol |
| Mostrar más |